SAB4200631
Monoclonal Anti-CYBA antibody produced in mouse
clone CB-64, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Cytochrome b558 subunit alpha, Neutrophil cytochrome b 22 kDa polypeptide, Superoxide-generating NADPH oxidase light chain subunit, cytochrome b-245 alpha polypeptide, p22-PHOX
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CB-64, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
bovine, mouse, rat, monkey, human, canine
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 5-10 μg/test using HeLa cells.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYBA(1535)
mouse ... Cyba(13057)
rat ... Cyba(79129)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)