SAB4200539
Anti-Myocardin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MYCD, Anti-MYOCD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~107 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human and chicken heart.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using A10 cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of Hct116 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOCD(93649)
mouse ... Myocd(214384)
rat ... Myocd(246297)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol