SAB4200412
Anti-PLAUR/uPAR antibody, Mouse monoclonal
clone PL231, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CD87, Anti-Plasminogen activator urokinase receptor, Anti-UPAR, Anti-URKR, Monoclonal Anti-PLAUR/uPAR antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PL231, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
monkey, rat, canine, human, mouse
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 4.0-8.0 μg/mL using extracts of HL-60 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLAUR(5329)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato