SAB4200401
Anti-CTGF antibody, Mouse monoclonal
clone CTGF-14, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-CCN family member 2, Monoclonal Anti-CCN2, Monoclonal Anti-CTGF antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-Connective tissue growth factor, Monoclonal Anti-HCS24, Monoclonal Anti-Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, Monoclonal Anti-IBP-8, Monoclonal Anti-IGF-binding protein 8, Monoclonal Anti-IGFBP-8, Monoclonal Anti-IGFBP8, Monoclonal Anti-Insulin-like growth factor-binding protein 8, Monoclonal Anti-NOV2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CTGF-14, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing CTGF.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTGF(1490)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)