SAB4200357
Anti-Profilin 1 antibody, Mouse monoclonal
clone Profilin 1-3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-PFN1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Profilin 1-3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~15 kDa
Reattività contro le specie
rat, bovine, human, mouse, canine
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa or NRK cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PFN1(5216)
mouse ... Pfn1(18643)
rat ... Pfn1(64303)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)