P7624
Anti-Profilin 1 (C-terminal)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PFN1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~15 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse NIH3T3 cell lysates
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PFN1(5216)
mouse ... Pfn1(18643)
rat ... Pfn1(64303)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunostaining
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- profilin enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) analysis
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3