SAB4200272
Anti-Progerin antibody, Mouse monoclonal
clone 13A4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-HGPS, Anti-IDC, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-Lamin A/C, Anti-PRO1, Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13A4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HeLa cells overexpressing human progerin.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)