SAB4200210
Anti-Phospholipase A2 (CPLA2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CPLA2-alpha, Anti-Group IVA, Anti-PLA2G4A PLA2G4, Anti-cytosolic phospholipase A2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~100 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human cPLA2
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... cPLA2(5321)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)