SAB4200197
Anti-Periostin antibody,Mouse monoclonal
clone 47, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Periostin Antibody, Periostin Antibody - Monoclonal Anti-Periostin antibody produced in mouse, Anti-OSF2, Anti-Osteoblast specific factor 2, Anti-PDLPOSTN, Anti-POSTN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
47, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~88 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over expressing human Periostin
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POSTN(10631)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?