SAB4200101
Anti-AS160 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Akt substrate of 160 kDa, Anti-TBC1D4 (TBC1 domain family, member 4)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~160 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HEK-293T cells
western blot: 0.8-1.6 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human AS160
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1d4(210789)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol