Documenti fondamentali
SAB3500768
Sigma-Aldrich
Anti-TLR8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
115 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLR8(51311)
Immunogeno
Antibody was raised against a 13 amino acid peptide near the amino terminus of human TLR8.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500768.
Stato fisico
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Noriko Ishii et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(10), 5118-5128 (2014-10-10)
Nucleic acid-sensing TLRs are involved in both antimicrobial immune responses and autoimmune inflammation. TLR8 is phylogenetically and structurally related to TLR7 and TLR9, which undergo proteolytic processing in the endolysosomes to generate functional receptors. Recent structural analyses of human TLR8