SAB3500749
Anti-PIWIL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CT80, Anti-HILI, Anti-PIWIL1L, Anti-mili
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
107 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIWIL2(55124)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi