SAB2900882
Anti-NLRC5 (N-terminus) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CLR16.1, NLRC5, NOD-like receptor C5, NOD27, NOD4, Protein NLRC5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NLRC5(84166)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2900882-50UG | 4061837630934 |