SAB2702204
Monoclonal Anti-S Tag antibody produced in mouse
clone GT247, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-KETAAAKFERQHMDS tag, Anti-S peptide, Anti-S peptide epitope tag
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT247, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)