71590-M
StrepTag™ II Monoclonal Antibody
Novagen®
Sinonimo/i:
Purified monoclonal antibody, Purified mouse monoclonal antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- western blotting(1:1000)
- sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
- immunoprecipitation
Componenti
Attenzione
WGK 1