SAB2108899
Anti-PDYN antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
C3orf59
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
27 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit, horse, canine, guinea pig, human, goat, bovine, sheep, mouse, zebrafish
Concentrazione
0.5 mg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDYN(5173)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza