MAB3494
Anti-ATP Synthase Antibody, β chain, clone 4.3E8.D1
clone 4.3E8.D1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Mitochondrial Marker
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4.3E8.D1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP5B(506)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2