SAB2101841
Anti-POLR2K antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ABC10-α, Anti-Polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide K, 7.0kDa, Anti-RPABC4, Anti-RPB10α, Anti-RPB12
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
7 kDa
Reattività contro le specie
horse, rat, human, dog, guinea pig, mouse, rabbit, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR2K(5440)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)