Documenti fondamentali
SAB1410601
Sigma-Aldrich
Anti-C12orf24 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HSU79274
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 30.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
C12orf24 (AAH20967.1, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLGQLLPHTARGLGAAEMPGQGPGSDWTERSSSAEPPAVAGTEGGGGGSAGYSCYQNSKGSDRIKDGYKVNSHIAKLQELWKTPQNQTIHLSKSMMEASFFKHPDLTTGQKRYLCSIAKIYNANYLKMLMKRQYMHVLQHSSQKPGVLTHHRSRLSSRYSQKQHYPCTTWRHQLEREDSGSSDIAAASAPEMLIQHSLWRPVRNKEGIKTGYASKTRCKSLKIFRRPRKLFMQTVSSDDSESHMSEEKKEEDLLNNFMQSMSIEEQGEHLMLT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)