Documenti fondamentali
SAB1409644
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROG2 antibody produced in mouse
clone 1D2, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
Atoh4, MGC46562, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
Clone:
1D2, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
indirect ELISA: suitable
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D2, monoclonal
Stato
solution
PM
antigen 36.85 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEUROG2(63973)
Descrizione generale
Neurogenin-2 is a member of the neurogenin subfamily of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor genes that play an important role in neurogenesis from migratory neural crest cells.[supplied by OMIM
Immunogeno
NEUROG2 (NP_076924, 74 a.a. ~ 175 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTKIETLRFAHNYIWALTETLRLADHCG
Stato fisico
Clear solution
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)