SAB1409584
Monoclonal Anti-PTPRN antibody produced in mouse
clone 8E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.51 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PTPRN(5798)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LLQPYLFHQFGSRDGSRVSEGSPGMVSVGPLPKAEAPALFSRTASKGIFGDHPGHSYGDLPGPSPAQLFQDSGLLYLAQELPAPSRARVPRLPEQGSSSRAEDSPEG
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3