SAB1409439
Anti-PEX14 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC12767, NAPP2, Pex14p, dJ734G22.2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 41.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEX14(5195)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MASSEQAEQPSQPSSTPGSENVLPREPLIATAVKFLQNSRVRQSPLATRRAFLKKKGLTDEEIDMAFQQSGTAADEPSSLGPATQVVPVQPPHLISQPYSPAGSRWRDYGALAIIMAGIAFGFHQLYKKYLLPLILGGREDRKQLERMEAGLSELSGSVAQTVTQLQTTLASVQELLIQQQQKIQELAHELAAAKATTSTNWILESQNINELKSEINSLKGLLLNRRQFPPSPSAPKIPSWQIPVKSPSPSSPAAVNHHSSSDISPVSNESTSSSPGKEGHSPEGSTVTYHLLGPQEEGEGVVDVKGQVRMEVQGEEEKREDKEDEEDEEDDDVSHVDEEDCLGVQREDRRGGDGQINEQVEKLRRPEGASNESERD
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3