Key Documents
SAB1407496
Sigma-Aldrich
Anti-UFC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HSPC155
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~19.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UFC1(51506)
Categorie correlate
Descrizione generale
UFC1 is an E2-like conjugating enzyme for ubiquitin-fold modifier-1 (UFM1; MIM 610553) (Komatsu et al., 2004 [PubMed 15071506]).[supplied by OMIM
Immunogeno
UFC1 (AAH05187.1, 1 a.a. ~ 167 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADEATRRVVSEIPVLKTNAGPRDRELWVQRLKEEYQSLIRYVENNKNADNDWFRLESNKEGTRWFGKCWYIHDLLKYEFDIEFDIPITCPTTAPEIAVPELDGKTAKMYRGGKICLTDHFKPLWARNVPKFGLAHLMALGLGPWLAVEIPDLIQKGVIQHKEKCNQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1