SAB1406490
Anti-STAU1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ25010, STAU
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~63.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAU1(6780)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSQVQVQVQNPSAALSGSQILNKNQSLLSQPLMSIPSTTSSLPSENAGRPIQNSALPSASITSTSAAAESITPTVELNALCMKLGKKPMYKPVDPYSRMQSTYNYNMRGGAYPPRYFYPFPVPPLLYQVELSVGGQQFNGKGKTRQAAKHDAAAKALRILQNEPLPERLEVNGRESEEENLNKSEISQVFEIALKRNLPVNFEVARESGPPHMKNFVTKVSVGEFVGEGEGKSKKISKKNAAIAVLEELKKLPPLPAVERVKPRIKKKTKPIVKPQTSPEYGQGINPISRLAQIQQAKKEKEPEYTLLTERGLPRRREFVMQVKVGNHTAEGTGTNKKVAKRNAAENMLEILGFKVPQAQPTKPALKSEEKTPIKKPGDGRKVTFFEPGSGDENGTSNKEDEFRMPYLSHQQLPAGILPMVPEVAQAVGVSQGHHTKDFTRAAPNPAKATVTAMIARELLYGGTSPTAETILKNNISSGHVPHGPLTRPSEQLDYLSRVQGFQVEYKDFPKNNKNEFVSLINCSSQPPLISHGIGKDVESCHDMAALNILKLLSELDQQSTEMPRTGNGPMSVCGRC
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)