SAB1404853
Monoclonal Anti-CAMKK2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAMKK, CAMKKB, KIAA0787, MGC15254
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMKK2(10645)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSSCVSSQPSSNRAAPQDELGGRGSSSSESQKPCEALRGLSSLSIHLGMESFIVVTECEPGCAVDLGLARDRPLEADGQEVPLDSSGSQARPHLSGRKLSLQERSQGGLAAGGSLDMNGRCICPSLPYSP
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)