SAB1404550
Monoclonal Anti-ZBTB16 antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PLZF, ZNF145
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBTB16(7704)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QRELFSKLGELAVGMKSESRTIGEQCSVCGVELPDNEAVEQHRKLHSGMKTYGCELCGKRFLDSLRLRMHLLAHSAGAKAFVCDQCGAQFSKEDALETHR
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)