SAB1404286
Monoclonal Anti-QDPR antibody produced in mouse
clone 2D4-1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DHPR, FLJ42391, PKU2, SDR33C1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D4-1D3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~52.95 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... QDPR(5860)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAAAAAGEARRVLVYGGRGALGSRCVQAFRARNWWVASVDVVENEEASASIIVKMTDSFTEQADQVTAEVGKLLGEEKVDAILCVAGGWAGGNAKSKSLFKNCDLMWKQSIWTSTISSHLATKHLKEGGLLTLAGAKAALDGTPGMIGYGMAKGAVHQLCQSLAGKNSGMPPGAAAIAVLPVTLDTPMNRKSMPEADFSSWTPLEFLVETFHDWITGKNRPSSGSLIQVVTTEGRTELTPAYF
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)