SAB1404052
Monoclonal Anti-MB Native pur antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~17.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MB(4151)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)