SAB1403980
Monoclonal Anti-ING1 antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
p24ING1c, p33, p33ING1, p33ING1b, p47, p47ING1a
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ING1(3621)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DAKYQEILKELDECYERFSRETDGAQKRRMLHCVQRALIRSQELGDEKIQIVSQMVELVENRTRQVDSHVELFEAQQELGDTAGNSGKAGADRPKGEAAA
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)