Documenti fondamentali
SAB1403667
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHD4 antibody produced in mouse
clone 4H4, ascites fluid
Sinonimo/i:
DKFZp686E06161, Mi-2b, Mi2-BETA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H4, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHD4(1108)
Descrizione generale
The product of this gene belongs to the SNF2/RAD54 helicase family. It represents the main component of the nucleosome remodeling and deacetylase complex and plays an important role in epigenetic transcriptional repression. Patients with dermatomyositis develop antibodies against this protein. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CHD4 (NP_001264, 1632 a.a. ~ 1730 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETEPKGAADVEKVEEKSAIDLTPIVVEDKEEKKEEEEKKEVMLQNGETPKDLNDEKQKKNIKQRFMFNIADGGFTELHSLWQNEERAATVTKKTYEIWH
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)