Documenti fondamentali
SAB1403373
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP8B4 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATPIM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.79 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP8B4(79895)
Categorie correlate
Immunogeno
ATP8B4 (NP_079113.2, 401 a.a. ~ 488 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IMTFKRCSINGRIYGEVHDDLDQKTEITQEKEPVDFSVKSQADREFQFFDHHLMESIKMGDPKVHEFLRLLALCHTVMSEENSAGELI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)