SAB1403028
Monoclonal Anti-PAGE4 antibody produced in mouse
clone 7C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ35184, GAGE-9, GAGEC1, JM-27, JM27, PAGE-1, PAGE-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAGE4(9506)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSARVRSRSRGRGDGQEAPDVVAFVAPGESQQEEPPTDNQDIEPGQEREGTPPIEERKVEGDCQEMDLEKTRSERGDGSDVKEKTPPNPKHAKTKEAGDGQP
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)