Documenti fondamentali
SAB1402941
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR2F1 antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
COUP-TFI, EAR-3, EAR3, ERBAL3, NR2F2, SVP44, TCFCOUP1, TFCOUP1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR2F1(7025)
Immunogeno
NR2F1 (AAH04154.1, 141 a.a. ~ 240 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRLKKCLKVGMRREAVQRGRMPPTQPNPGQYALTNGDPLNGHCYLSGYISLLLRAEPYPTSRYGSQCMQPNNIMGIENICELAARLLFSAVEWARNIPFF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1