SAB1402143
Monoclonal Anti-CD9 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
5H9, BA2, BTCC-1, DRAP-27, GIG2, MIC3, MRP-1, P24, TSPAN29
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.35 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD9(928)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SHKDEVIKEVQEFYKDTYNKLKTKDEPQRETLKAIHYALNCCGLAGGVEQFISDICPKKDVLETFTVKSCPDAIKEVFDNKFHI
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1