SAB1400160
Monoclonal Anti-SMAD3 antibody produced in mouse
clone 7F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZP586N0721, Anti-DKFZp686J10186, Anti-HSPC193, Anti-HsT17436, Anti-JV152, Anti-MADH3, Anti-MGC60396, Anti-Smad 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD3(4088)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VCVNPYHYQRVETPVLPPVLVPRHTEIPAEFPPLDDYSHSIPENTNFPAGIEPQSNIPETPPPGYLSEDGETSDHQMNHSMDAGSPNLSPNPMSPAHNNLDL
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)