SAB1306713
ANTI-P53 (S315) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
43653 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)