Documenti fondamentali
SAB1105794
Sigma-Aldrich
Anti-RNASE1 (34-46) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-RIB1, Anti-RNS1, Anti-Ribonuclease, RNase A family, 1 (pancreatic)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt ~18 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNASE1(6035)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 34-46 of human RNASE1
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Victoria J Mar et al.
Pigment cell & melanoma research, 27(6), 1117-1125 (2014-07-22)
Activating mutations in the GTPase RAC1 are a recurrent event in cutaneous melanoma. We investigated the clinical and pathological associations of RAC1(P29S) in a cohort of 814 primary cutaneous melanomas with known BRAF and NRAS mutation status. The RAC1(P29S) mutation