S9399
Staphylococcal enterotoxin A
from Staphylococcus aureus, lyophilized powder, enterotoxin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Staphylococcal enterotoxin A from Staphylococcus aureus,
contiene
sodium phosphate buffer as balance
Livello qualitativo
Composizione
Protein, ~10% Lowry
Disponibilità
not available in USA
Impurezze
Staphylococcal enterotoxin B (SEB), essentially free
Solubilità
H2O: complete 1 mg/ml, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?