S8061
SB 242084 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
6-Chloro-2,3-dihydro-5-methyl-N-[6-[(2-methyl-3-pyridinyl)oxy]-3-pyridinyl]-1H-indole-1-carboxyamide dihydrochloride hydrate, 6-Chloro-5-methyl-1-[[2-(2-methylpyrid-3-yloxy)pyrid-5-yl]carbamoyl]indoline dihydrochloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
H2O: 5 mg/mL, clear
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccc(Oc4cccnc4C)nc3)c2cc1Cl
InChI
1S/C21H19ClN4O2.2ClH.H2O/c1-13-10-15-7-9-26(18(15)11-17(13)22)21(27)25-16-5-6-20(24-12-16)28-19-4-3-8-23-14(19)2;;;/h3-6,8,10-12H,7,9H2,1-2H3,(H,25,27);2*1H;1H2
SUOZHMLTMKJQNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3