Documenti fondamentali
S5758
Sigma-Aldrich
Tetrationato di sodio
≥98% (titration)
About This Item
Formula condensata:
NaO3SS2SO3Na · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥98% (titration)
Solubilità
H2O: 200 + 4mL H2O mg, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Densità
2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O6S4.2H2O/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;;/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Luciferasi di Gaussia princeps: un substrato bioluminescente per il ripiegamento ossidativo delle proteine. Il tetrationato di sodio diidrato viene utilizzato per studiarne l'impatto sul ripiegamento ossidativo delle proteine, utilizzando la luciferasi di Gaussia princeps come substrato bioluminescente. Lo studio fa progredire la comprensione della chimica delle proteine e delle applicazioni della bioluminescenza nei saggi biochimici (Yu T et al., 2018).
  • https://doi.org/10.2174/092986612800190973
    https://doi.org/10.1080/10826068.2011.544230
    https://doi.org/10.11150/kansenshogakuzasshi.83.380
  • Un'indagine spettroscopica sulla reazione del tetrationato di sodio con la cisteina. La ricerca utilizza metodi spettroscopici per studiare la reazione tra tetrationato di sodio diidrato e cisteina, fornendo approfondimenti sulle interazioni chimiche e le potenziali applicazioni in biochimica e biologia molecolare (Church JS et al., 2008).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Poul Bennekou et al.
Blood cells, molecules & diseases, 48(2), 102-109 (2011-12-06)
The vanadate-induced increase in passive uptake of calcium and cobalt and their interference were studied in human red cells using (45)Ca and (57)Co as tracers. Vanadate is a potent inhibitor of the Ca-pump in red cells, although in fed cells
Rich Boden et al.
Environmental microbiology, 12(10), 2688-2699 (2010-05-21)
A new pathway of dimethylsulfide (DMS) metabolism was identified in a novel species of Gammaproteobacteria, Methylophaga thiooxidans sp. nov., in which tetrathionate (S(4)O(6)(2-)) was the end-product of DMS oxidation. Inhibitor evidence indicated that DMS degradation was initiated by demethylation, catalysed
Parameth Thiennimitr et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(42), 17480-17485 (2011-10-05)
Conventional wisdom holds that microbes support their growth in vertebrate hosts by exploiting a large variety of nutrients. We show here that use of a specific nutrient (ethanolamine) confers a marked growth advantage on Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium)
Bomba Dam et al.
Research in microbiology, 158(4), 330-338 (2007-05-19)
Chemolithotrophic oxidation of reduced sulfur compounds was studied in the betaproteobacterium Tetrathiobacter kashmirensis in correlation with its transposon (Tn5-mob)-inserted mutants impaired in sulfur oxidation (Sox(-)) and found to be carried out via the tetrathionate intermediate (S(4)I) pathway. The group of
Mei Kikumoto et al.
Applied and environmental microbiology, 79(1), 113-120 (2012-10-16)
Thiosulfate dehydrogenase is known to play a significant role in thiosulfate oxidation in the acidophilic, obligately chemolithoautotroph, Acidithiobacillus ferrooxidans. Enzyme activity measured using ferricyanide as the electron acceptor was detected in cell extracts of A. ferrooxidans ATCC 23270 grown on