S3652
Shields and Sang M3 Insect Medium
With ʟ-glutamine and potassium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Insect Medium, M3 Insect Medium, Sang Insect Medium
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Shields and Sang M3 Insect Medium, With L-glutamine and potassium bicarbonate., liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | insect: suitable
Componenti
glucose: 10 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.6 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?