S1515
Anti-Spectrin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-EL2, Anti-HPP, Anti-HS3, Anti-SPH3, Anti-SPTA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:400
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPTA1(6708) , SPTB(6710) , SPTBN1(6711) , SPTBN2(6712) , SPTBN4(57731) , SPTBN5(51332)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?