Key Documents
RAB1480
Sigma-Aldrich
Human GDF-11 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Sinonimo/i:
BMP11, Bone morphogenetic protein 11
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GDF11(10220)
Descrizione generale
Growth differentiation factor 11 (GDF11), also known as bone morphogenetic protein 11 (BMP11) is a member of the BMP/transforming growth factor β (TGF-β) superfamily. GDF11 consists of a signaling sequence, an RXXR proteolytic processing site, and a conserved cysteine-containing a C-terminal end. It is expressed in several tissues associated with the kidney, pancreas, retina, and nervous system. GDF11 plays an important role in embryonic development, brain function, and signal transduction. It is involved in tumor suppression of breast and liver cancer cells.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
Yong-Hui Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(4), 3495-3500 (2018-03-17)
Growth differentiation factor 11 (GDF11), also known as bone morphogenetic protein 11, a member of the transforming growth factor-β superfamily, has been reported to be involved in colorectal cancer. However, the roles of GDF11 in Chinese patients with liver cancer