RAB1104
Rhesus Macaque IP-10 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinonimo/i:
10 kDa interferon gamma-induced protein, C-X-C motif chemokine 10, CXCL10, IP-10
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human, rhesus macaque
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rhesus macaque ... CXCL10(574243)
Descrizione generale
Applicazioni
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials