Documenti fondamentali
RAB0923
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque CSF2 / Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor ELISA Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
rhesus monkey
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rhesus macaque ... CSF2(574371)
Descrizione generale
The CSF2 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)