Documenti fondamentali
RAB0344
Sigma-Aldrich
Phospho-p38 α (pThr180 / pTyr182) ELISA Kit
fore detection of phospho-p38 alpha (pThr180 / pTyr182) in human or mouse cell and tissue lysates
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MAPK14(1432)
Descrizione generale
The Phospho-p38 α MAPK (pThr180 / pTyr182) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogeno
p38 MAPK (pThr180) synthetic phosphopeptide
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)