R5403
Monoclonal Anti-Rhodopsin antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, bovine
tecniche
immunocytochemistry: 1:1,000 using human retinal samples
western blot: 1:1,000 using Sf9 cells expressing the bovine gene
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?