SAB4200762
Anti-Opsin antibody, Mouse monoclonal
clone RET-P1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Opsin 2, Anti-Rhodopsin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RET-P1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~39 kDa
Reattività contro le specie
avian, bovine, fish, mouse, rat, human, amphibian, turtle, rabbit
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human retinoblastoma Y79 cell line extract.
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using rat eye frozen sections.
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Rho(24717)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmuno assay (RIA)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200762-100UL | 4061833253786 |