R3375
Retinyl palmitate
Type IV, ~1,800,000 USP units/g, oil
Sinonimo/i:
Vitamin A palmitate, all−trans−Retinol palmitate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Tipo
Type IV
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
oil
Attività specifica
~1,800,000 USP units/g
Colore
yellow to orange
Punto di fusione
26 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- a retinoid derivative to modulate expression of connexin Cx26 and Cx30 in the cochlea
- a standard in high performance liquid chromatography(HPLC)
- as a retinoid substrate in the isomerase assay of eyecup protein homogenates
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.