R1513
Cryogenic storage rack, stainless steel
Horizontal; 16-shelf for 51/4 × 51/4 × 2 in. boxes
Sinonimo/i:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
Holds 16 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5038-4422
tecniche
cryopreservation: suitable
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)